Stampa…
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2319-100G PC2319-25G PC2319-5G
APOSPC2319-100GEA 98.9 EUR
APOSPC2319-100G APOSPC2319-25G APOSPC2319-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,11 g/mol
Punto di fusione: 131…138 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055635
CAS Number: 320-98-9