Stampa…
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2314-25G PC2314-5G PC2314-1G
APOSPC2314-25GEA 235 EUR
APOSPC2314-25G APOSPC2314-5G APOSPC2314-1G
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formula: BrF₂CCF₂CH₂CH₂Br
Punto di ebollizione: 72 °C/80mmHg
Densità: 1,973 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039224
CAS Number: 18599-20-7