1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃ClFI Punto di ebollizione: 234 °C Densità: 2,008 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094152 CAS Number: 72373-82-1 |