Stampa…
1,4-Dibromotetrafluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2310-5G PC2310-1G PC2310-25G
APOSPC2310-5GEA 65.5 EUR
APOSPC2310-5G APOSPC2310-1G APOSPC2310-25G
1,4-Dibromotetrafluorobenzene 98%
1,4-Dibromotetrafluorobenzene
Formula: C₆Br₂F₄
Peso molecolare: 307,87 g/mol
Punto di fusione: 78…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000309
CAS Number: 344-03-6
EINECS: 206-448-5