Stampa…
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2309-5G PC2309-10G
APOSPC2309-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2309-5G APOSPC2309-10G
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClFN
Peso molecolare: 155.56 g/mol
Punto di fusione: 40…44 °C
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042206
CAS Number: 94087-40-8
EINECS: 301-934-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III