Stampa…
1,4-Difluoro-2-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2307-25G PC2307-5G PC2307-100G
APOSPC2307-25GEA 36.4 EUR
APOSPC2307-25G APOSPC2307-5G APOSPC2307-100G
1,4-Difluoro-2-iodobenzene 98%
1,4-Difluoro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₃F₂I
Punto di ebollizione: 178…179 °C
Densità: 1,998 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094151
CAS Number: 2265-92-1