Stampa…
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2306-100G PC2306-25G PC2306-5G
APOSPC2306-100GEA 325 EUR
APOSPC2306-100G APOSPC2306-25G APOSPC2306-5G
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
Peso molecolare: 273,51 g/mol
Punto di ebollizione: 217…218 °C
Densità: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094150
CAS Number: 351003-51-5
UN: 3265
ADR: 8,II