Stampa…
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2305-10G PC2305-25G PC2305-5G
APOSPC2305-10GEA 123 EUR
APOSPC2305-10G APOSPC2305-25G APOSPC2305-5G
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
Punto di ebollizione: 264…265 °C
Densità: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094149
CAS Number: 351003-45-7
UN: 2921
ADR: 8+4.1,II