Stampa…
3-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC2303-1G PC2303-5G PC2303-25G
APOSPC2303-1GEA 33.5 EUR
APOSPC2303-1G APOSPC2303-5G APOSPC2303-25G
3-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrClF₃
Peso molecolare: 259,45 g/mol
Punto di ebollizione: 75…77 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115994
CAS Number: 56131-47-6