Stampa…
1,3-Dibromotetrafluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dibromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
PC2300-1G PC2300-5G PC2300-25G
APOSPC2300-1GEA 65.5 EUR
APOSPC2300-1G APOSPC2300-5G APOSPC2300-25G
1,3-Dibromotetrafluorobenzene 98%
1,3-Dibromotetrafluorobenzene
Formula: C₆Br₂F₄
Peso molecolare: 307,87 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C
Densità: 2,24 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031533
CAS Number: 1559-87-1
EINECS: 216-326-3