Stampa…
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2298-1G PC2298-5G
APOSPC2298-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2298-1G APOSPC2298-5G
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₄BrF₆N
Punto di fusione: 33…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134419
CAS Number: 174824-16-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III