Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC2296-1G PC2296-25G PC2296-5G
APOSPC2296-1GEA 139 EUR
APOSPC2296-1G APOSPC2296-25G APOSPC2296-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)toluene
Formula: C₉H₆F₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972861
CAS Number: 75462-61-2