Stampa…
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
PC2290-1G PC2290-25G PC2290-5G
APOSPC2290-1GEA 26.3 EUR
APOSPC2290-1G APOSPC2290-25G APOSPC2290-5G
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 98%
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Formula: C₆Br₂F₄
Peso molecolare: 307,87 g/mol
Punto di ebollizione: 198 °C
Densità: 2,238 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039209
CAS Number: 827-08-7
EINECS: 212-564-7