3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2283-5G
PC2283-100G
PC2283-25G
APOSPC2283-5GEA
21.9
EUR
APOSPC2283-5G
APOSPC2283-100G
APOSPC2283-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
Formula:
C₈H₃F₇ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017997 CAS Number: 35564-19-3 |