Stampa…
3-Fluorobenzene-1,2-diamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2278-1G PC2278-5G PC2278-25G PC2278-10G
APOSPC2278-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2278-1G APOSPC2278-5G APOSPC2278-25G APOSPC2278-10G
3-Fluorobenzene-1,2-diamine 95%
3-Fluorobenzene-1,2-diamine
Formula: C6H7FN2
Punto di fusione: 40,9…42.2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061130
CAS Number: 18645-88-0