Stampa…
3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2277-5G PC2277-1G PC2277-25G PC2277-100G
APOSPC2277-5GEA 36.4 EUR
APOSPC2277-5G APOSPC2277-1G APOSPC2277-25G APOSPC2277-100G
3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
3-Fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 156,1145 g/mol
Punto di fusione: 78…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368750
CAS Number: 567-63-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III