Stampa…
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC2276-1G PC2276-250MG PC2276-500MG
APOSPC2276-1GEA 80 EUR
APOSPC2276-1G APOSPC2276-250MG APOSPC2276-500MG
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
Formula: C₈H₃F₇
Peso molecolare: 232,101 g/mol
Punto di ebollizione: 50…54 °C/60mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412236
CAS Number: 887268-08-8