Stampa…
1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
PC2275-1G PC2275-250MG
APOSPC2275-1GEA 94.5 EUR
APOSPC2275-1G APOSPC2275-250MG
1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃F₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 36649-94-2