Stampa…
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2268G-25G PC2268G-5G
APOSPC2268G-25GEA 364 EUR
APOSPC2268G-25G APOSPC2268G-5G
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane 97%
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
see Tarrant et al., JACS, 77, 2873, 1995.
Formula: C₅H₄Br₂F₆
Peso molecolare: 337,89 g/mol
Punto di ebollizione: 54,2 °C/14mmHg
Densità: 2,003 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236657
CAS Number: 371-83-5