Stampa…
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2263M-5G PC2263M-100G PC2263M-25G
APOSPC2263M-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2263M-5G APOSPC2263M-100G APOSPC2263M-25G
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₂Br₂FI
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042232
CAS Number: 62720-29-0