2,5-Dibromo-1-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃Br₂F Punto di ebollizione: 216 °C Punto di fusione: 33…36 °C Flash Pt: 101 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010603 CAS Number: 1435-52-5 |