Stampa…
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2260E-100G PC2260E-25G PC2260E-500G
APOSPC2260E-100GEA 39.3 EUR
APOSPC2260E-100G APOSPC2260E-25G APOSPC2260E-500G
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene 97%
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene
Can be lithiated in 4-position see: Tetrahedron Lett., 37, 6551, 1996
Formula: C₆H₃Br₂F
Punto di ebollizione: 204…206 °C/768mmHg
Densità: 2,018 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061119
CAS Number: 1435-51-4