Stampa…
2,4-Dibromo-1-fluorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2260-25G PC2260-5G
APOSPC2260-25GEA 24.8 EUR
APOSPC2260-25G APOSPC2260-5G
2,4-Dibromo-1-fluorobenzene 95%
2,4-Dibromo-1-fluorobenzene
Formula: C₆H₃Br₂F
Punto di ebollizione: 214…216 °C
Densità: 2,047 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000283
CAS Number: 1435-53-6
EINECS: 215-860-4