Stampa…
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2255-100G PC2255-25G PC2255-500G
APOSPC2255-100GEA 46.6 EUR
APOSPC2255-100G APOSPC2255-25G APOSPC2255-500G
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₄Br₂FN
Peso molecolare: 268,91 g/mol
Punto di fusione: 63…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041445
CAS Number: 344-18-3