Stampa…
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2254-100G PC2254-25G PC2254-5G
APOSPC2254-100GEA 58 EUR
APOSPC2254-100G APOSPC2254-25G APOSPC2254-5G
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline 97%
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
Formula: C₆H₄Br₂FN
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042230
CAS Number: 141474-37-5