Stampa…
1,6-Dibromoperfluorohexane 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2253H-25G PC2253H-5G PC2253H-1G
APOSPC2253H-25GEA 403 EUR
APOSPC2253H-25G APOSPC2253H-5G APOSPC2253H-1G
1,6-Dibromoperfluorohexane 96%
1,6-Dibromoperfluorohexane
Formula: C₆Br₂F₁₂
Punto di ebollizione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153110
CAS Number: 918-22-9