Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2253-1G PC2253-250MG PC2253-5G
APOSPC2253-1GEA 58 EUR
APOSPC2253-1G APOSPC2253-250MG APOSPC2253-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98+%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₅BrF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458067
CAS Number: 914636-29-6