Stampa…
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-chloronitrobenzene
PC2249-1G PC2249-5G
APOSPC2249-1GEA 68.4 EUR
APOSPC2249-1G APOSPC2249-5G
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 98%
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₂ClF₆NO₂
Peso molecolare: 293,549 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972677
CAS Number: 654-55-7