Stampa…
1,1-Dibromodifluoroethylene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2244-1G PC2244-25G PC2244-5G
APOSPC2244-1GEA 230 EUR
APOSPC2244-1G APOSPC2244-25G APOSPC2244-5G
1,1-Dibromodifluoroethylene 97%
1,1-Dibromodifluoroethylene
Formula: C₂Br₂F₂
Punto di ebollizione: 66,2 °C/700mmHg
Densità: 2,29 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 430-85-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III