Stampa…
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC2237F-25G PC2237F-5G
APOSPC2237F-25GEA 780 EUR
APOSPC2237F-25G APOSPC2237F-5G
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane 97%
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane
Formula: C₄H₆Br₂F₂
Punto di ebollizione: 60…61 °C/50mmHg
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 406-42-8