Stampa…
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2235-100G PC2235-25G PC2235-500G
APOSPC2235-100GEA 55.3 EUR
APOSPC2235-100G APOSPC2235-25G APOSPC2235-500G
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene 98%
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
see: Org. Synth., 75, 201 (1997), a discussion of lithiation, including dibenzyne formation.
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Peso molecolare: 271,89 g/mol
Punto di ebollizione: 96 °C/20mmHg
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000346
CAS Number: 327-51-5
EINECS: 206-317-2