Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC2223-1G PC2223-25G PC2223-5G
APOSPC2223-1GEA 36.4 EUR
APOSPC2223-1G APOSPC2223-25G APOSPC2223-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Peso molecolare: 225,56 g/mol
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862658
CAS Number: 280566-45-2