Stampa…
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
PC2210-1G PC2210-25G PC2210-5G
APOSPC2210-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2210-1G APOSPC2210-25G APOSPC2210-5G
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₈F₃N
Peso molecolare: 175,16 g/mol
Punto di fusione: 36…40 °C
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134580
CAS Number: 25449-96-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III