Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-(Chloro(dimethylamino)methylene)-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate(V), TCFH, N,N,N',N'-Tetramethylchloroformamidinium hexafluorophosphate
Formula:
C₅H₁₂ClF₆N₂P Peso molecolare: 280.58 g/mol Punto di fusione: 100…106 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01862891 CAS Number: 94790-35-9 |