Stampa…
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2202-5G PC2202-1G
APOSPC2202-5GEA 405 EUR
APOSPC2202-5G APOSPC2202-1G
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₆F₃N₃O₄
Peso molecolare: 301,18 g/mol
Punto di fusione: 202…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173867
CAS Number: 142818-03-9