Stampa…
Fmoc-trans-4-fluoro-Pro-Oh
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2S,4R)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, (2S,4R)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, N-FMOC protected, Fmoc-trans-4-F-Pro-OH
PC2201-100MG PC2201-1G PC2201-250MG
APOSPC2201-100MGEA 109 EUR
APOSPC2201-100MG APOSPC2201-1G APOSPC2201-250MG
Fmoc-trans-4-fluoro-Pro-Oh
Fmoc-trans-4-fluoro-Pro-Oh
Formula: C₂₀H₁₈FNO₄
Peso molecolare: 355,365 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424224
CAS Number: 203866-20-0