Stampa…
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
PC2199-1G PC2199-250MG
APOSPC2199-1GEA 454 EUR
APOSPC2199-1G APOSPC2199-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₇H₂₄F₃O₃RhS
Peso molecolare: 468,34 g/mol
Punto di fusione: 159 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00143752
CAS Number: 99326-34-8