Stampa…
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
PC2198-1G PC2198-250MG
APOSPC2198-1GEA 452 EUR
APOSPC2198-1G APOSPC2198-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formula: C₁₆H₂₄BF₄Rh
Peso molecolare: 406,072 g/mol
Punto di fusione: 190 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075045
CAS Number: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II