2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃Br₂F₃ Punto di fusione: 46…48 °C Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013554 CAS Number: 7657-09-2 |