Stampa…
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Diamino-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
PC2192-1G PC2192-5G
APOSPC2192-1GEA 55.3 EUR
APOSPC2192-1G APOSPC2192-5G
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine
Contains ~14% 1,4-isomer
Formula: C₆H₄F₄N₂
Peso molecolare: 180,11 g/mol
Punto di fusione: 131…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039764
CAS Number: 1198-63-6