Stampa…
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chloro-5-fluorobenzene-1,2-diamine
PC2182-1G PC2182-25G PC2182-5G
APOSPC2182-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2182-1G APOSPC2182-25G APOSPC2182-5G
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene
Formula: C₆H₆ClFN₂
Punto di fusione: 110…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042485
CAS Number: 139512-70-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III