Stampa…
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)acetophenone
PC2172-100G PC2172-25G
APOSPC2172-100GEA 178 EUR
APOSPC2172-100G APOSPC2172-25G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆ClF₃O
Punto di fusione: 61…63 °C
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094146
CAS Number: 129825-11-2