α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₇F₃N₂ Punto di fusione: 87…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014776 CAS Number: 368-53-6 EINECS: 206-708-8 |