Stampa…
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2168-100G PC2168-25G PC2168-5G
APOSPC2168-100GEA 219 EUR
APOSPC2168-100G APOSPC2168-25G APOSPC2168-5G
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene 97+%
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene
Formula: C₇H₇F₃N₂
Punto di fusione: 58…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042456
CAS Number: 368-71-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III