Stampa…
2-Fluoro-5-iodobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2165-1G PC2165-25G PC2165-5G
APOSPC2165-1GEA 55.3 EUR
APOSPC2165-1G APOSPC2165-25G APOSPC2165-5G
2-Fluoro-5-iodobenzoyl chloride
2-Fluoro-5-iodobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃ClFIO
Peso molecolare: 284,46 g/mol
Punto di fusione: 27…30 °C
Flash Pt: 59 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094145
CAS Number: 186584-73-6
UN: 3261
ADR: 8,II