Stampa…
2-Bromo-4,6-difluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2157-100G PC2157-25G PC2157-5G
APOSPC2157-100GEA 691 EUR
APOSPC2157-100G APOSPC2157-25G APOSPC2157-5G
2-Bromo-4,6-difluorophenol 97%
2-Bromo-4,6-difluorophenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Punto di ebollizione: 153…154 °C
Densità: 1,821 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 105,6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070752
CAS Number: 98130-56-4