Stampa…
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2146-1G PC2146-5G PC2146-10G
APOSPC2146-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2146-1G APOSPC2146-5G APOSPC2146-10G
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
Peso molecolare: 140.11 g/mol
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797918
CAS Number: 348-27-6