Stampa…
7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Fluoroindan-1-one
PC2136-10G PC2136-1G PC2136-5G
APOSPC2136-10GEA 364 EUR
APOSPC2136-10G APOSPC2136-1G APOSPC2136-5G
7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
Formula: C₉H₇FO
Peso molecolare: 150,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368749
CAS Number: 651735-59-0