Stampa…
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]ethanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2132-10G PC2132-5G PC2132-25G
APOSPC2132-10GEA 148 EUR
APOSPC2132-10G APOSPC2132-5G APOSPC2132-25G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]ethanone 98%
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]ethanone
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236220
CAS Number: 101975-23-9