Stampa…
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2128-1G PC2128-5G PC2128-25G
APOSPC2128-1GEA 77.1 EUR
APOSPC2128-1G APOSPC2128-5G APOSPC2128-25G
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₄F₃N₃O₂
Peso molecolare: 195,1 g/mol
Punto di fusione: 74…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156055
CAS Number: 27116-80-9